Läs mer
Chromium(Vi) Oxide, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072924 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10020100
Brand: Fisher Chemical C/5840/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trioxochromium
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 196°C
Färg Red to Violet
pH 1
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 99.99g/mol
Förpackning Plastic powder jar