Läs mer
Tocris Bioscience™ CIQ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001344
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001344
Brand: Tocris Bioscience™ 4105/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potentiator of NMDA receptors containing GluN2C/GluN2D
Subunit-selective potentiator of NMDA receptors containing the GluN2C (formally NR2C) or GluN2D (formally NR2D) subunit. Increases channel opening efficiency and enhances NMDA receptor responses.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486427-17-2
Molekylformel C26H26ClNO5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CIQ
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 467.94
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 467.946