Läs mer
cis-2-buten-1,4-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3757129 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 10085753
Brand: Thermo Scientific Acros 107721000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6117-80-2
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00002924,MFCD00063207
InChI-nyckel ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
PubChem CID 643790
LEDER OC\C=C/CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-Butene-1, 4-diol
Namnnotering 97% cis
Smältpunkt 7.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 235.0°C
Flampunkt 128°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (cis-isomer) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH=CHCH2OH
Brytningsindex 1.4770 to 1.4800
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene
IUPAC-namn (Z)-but-2-en-1,4-diol
Formel vikt 88.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.