Läs mer
cis-4-(Boc-amino)cyklohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7041473
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15448788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62238.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 167081-25-6 | C11H21NO3 | 215.29 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyklohexanol används som ett reagens för att syntetisera pyrazolo[3,4-d]pyrimidiner, föreningar som potentiellt fungerar som antiinflammatoriska och antitumörmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol is used as a reagent to synthesize pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, compounds that potentially act as anti-inflammatory and antitumor agents
Solubility
Slightly soluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167081-25-6
Molekylformel C11H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.29
MDL-nummer MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349
InChI-nyckel DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate
PubChem CID 1514287
IUPAC-namn tert-butyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 215.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.