Läs mer
Citronsyra, 99,5 till 100,5 % (baserat på vattenfritt ämne), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citric Acid |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Linjär formel | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 782061 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water, 383g/L at 25°C, Sparingly soluble in Diethyl Ether, Freely soluble in alcohol |
| Formel vikt | 192.12g/mol |
| Procent renhet | 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance) |
| Kvantitet | 100 g |
| Explosionsgräns | 8% (65°F) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Citric acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Citric acid