Läs mer
Citronsyramonohydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072928 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 10345410
Brand: Fisher Chemical C/6200/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C6H8O7.H2O, CAS-nummer-5949-29-1, 5 kg, vit, 210,15 g/mol, 135 grader C, 149972, plastfat, 1,8, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.14
MDL-nummer 149972
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyrahydrat
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
pH 1.8
Smältpunkt 135°C
Färg Vitt
Formel vikt 210.15g/mol
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Citric acid monohydrate