Läs mer
Citronsyra Monohydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7071954 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
Produktkod. 15602920
Brand: Honeywell-Fluka 274911KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad enligt European Pharmacopoeia
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
MDL-nummer MFCD00149972
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid Monohydrate
Namnnotering Tested according to Ph.Eur.
Linjär formel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetate (5.28g/100g), Amyl Acetate(5.98g/100g), diethyl ether(2.17g/100g), methanol(197g/100g), chloroform(0.007g/100 g)
Formel vikt 210.14g/mol
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 173°C (343.4°F)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Citric acid monohydrate 5