Läs mer
OHAUS™ Klämkontakt
Produktkod. 15712309 Handla allt Ohaus Produkter
Kontakttyper:
Bar
Channel
Gitter
Krok
Multi-Stång
S
Stångände
Änd-till-ände
Material:
Aluminium
Nickel-plated
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Storlek:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm längd
152 mm längd
203 mm längd
40 x 33 mm (H x L)
51 mm längd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712309
Brand: OHAUS™ 30392257
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Clamp Connector ger ett säkert stöd för att hålla glas i upphöjda positioner.
  • Håll glasföremål säkert
  • Korrosionsbeständig
  • Ger bekvämlighet med exceptionell stabilitet och hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S
Typ Anslutning
Material Nickelpläterad
Inkluderar Fast 90° Anslutningsvinkel
Beskrivning Klämma, anslutning, S, CLC-SCONNZ
Storlek 0 to 13 mm (Grip Range)
Storlek (metriskt) grepp 0 till 13 mm