Läs mer
OHAUS™ Klämkontakt
Produktkod. 15712319 Handla allt Ohaus Produkter
Kontakttyper:
Bar
Gitter
Kanal
Krok
Multi-Stång
Stångände
Y
Änd-till-ände
Material:
Aluminium
Förnicklad
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Storlek:
0 till 13 mm (Greppområde)
102 mm längd
152 mm längd
203 mm längd
40 x 33 mm (H x L)
51 mm längd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712319
Brand: OHAUS™ 30392267
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Clamp Connector ger ett säkert stöd för att hålla glas i upphöjda positioner.
  • Håll glasföremål säkert
  • Korrosionsbeständig
  • Ger bekvämlighet med exceptionell stabilitet och hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Bar
Typ Anslutning
Material Aluminium
Beskrivning Klämma, anslutning, stång, CLC-HTZMBA10
Längd (engelska) 4 in.
Längd (metrisk) 102 mm
Storlek 102 mm längd