Läs mer
OHAUS™ Klämkontakt
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Kontakttyper:
Bar
Channel
Gitter
Krok
Multi-Stång
S
Stångände
Änd-till-ände
Material:
Aluminium
Nickel-plated
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Storlek:
0 to 13 mm (Grip Range)
102 mm längd
152 mm längd
203 mm längd
40 x 33 mm (H x L)
51 mm längd
Conditionnement:
Varje
Description
- Håll glasföremål säkert
- Korrosionsbeständig
- Ger bekvämlighet med exceptionell stabilitet och hållbarhet
Spécification
Spécification
| Kontakttyper | Krok |
| Typ | Anslutning |
| Material | Nickelpläterad |
| Inkluderar | Fast 90° Anslutningsvinkel |
| Beskrivning | Klämma, anslutning, krok, CLC-HOOKCZ |
| Storlek | 0 to 13 mm (Grip Range) |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 13 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu