Läs mer
OHAUS™ Klämkontakt
Handla allt Ohaus Produkter
Kontakttyper:
Bar
Gitter
Kanal
Krok
Multi-Stång
Stångände
Y
Änd-till-ände
Material:
Aluminium
Förnicklad
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Storlek:
0 till 13 mm (Greppområde)
102 mm längd
152 mm längd
203 mm längd
40 x 33 mm (H x L)
51 mm längd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Håll glasföremål säkert
- Korrosionsbeständig
- Ger bekvämlighet med exceptionell stabilitet och hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Stångände |
| Typ | Anslutning |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Fast 90° Anslutningsvinkel |
| Beskrivning | Klämma, koppling, stavände, CLC-RENDS |
| Storlek | 0 till 13 mm (Greppområde) |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 13 mm |