Läs mer
Thermo Scientific™ Klämmor för CO 2 Resistant Shaker
Produktkod. 15341115 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Infusionsflaskklämma
Kolvhållare
Kolvklämma
Startsats
Trattklämma
Klämmor:
100 ml
1000 ml
150 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Kolv
Separerande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15341115
Brand: Thermo Scientific™ 88881113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå maximal kapacitet på Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shaker universalplattform med en mängd olika klämmor för att passa de flesta kärl.
Maximera kapaciteten på Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shaker universalplattform med en mängd olika klämmor för att passa de flesta kärl.
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ CO 2 resistenta shakers, IntelliStack™ Inkubator Shakers, och IntelliStack™ CO 2 Inkubator Shakers.
  • Se användarmanualen eller broschyren för detaljer om det maximala antalet klämmor som kan passa per plattform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kolvklämma
Klämmor 3000 ml
För användning med (utrustning) CO 2 resistent skakapparat
Antal positioner 2