missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ Klämmor för CO 2 Resistant Shaker
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Produkttyp:
Infusionsflaskklämma
Kolvhållare
Kolvklämma
Startsats
Trattklämma
Klämmor:
100 ml
1000 ml
150 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Kolv
Separerande
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera kapaciteten på Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shaker universalplattform med en mängd olika klämmor för att passa de flesta kärl.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kolvhållare |
| Klämmor | 25 ml |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers |
| Inkluderar | 25 mL Flask Clamp |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering