Läs mer
Kartell™ Klämmor för glasfogar
Produktkod. 15875577
Storlek:
19/10
34/35
45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15875577
Brand: Kartell™ 3101900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastklämmor för säker anslutning av glaskoniska fogar med standardfinish
  • Korrosionssäker
  • Repa inte glaset
  • Finns i olika färger efter dimension
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Material POM
Storlek 19/10
Färg Svart