Läs mer
Honeywell™ Klass 1 plastpatron A1B1E1 för organiska ångor och sur gas
:
Skyddar mot organisk ånga och partiklar
Beskrivning
- Skyddar mot organisk ånga och partiklar
- Utmärkt filtreringseffektivitet under lång tid
- Lägre profil och lätt för optimal komfort
- Låg profil hindrar inte synfältet
- Gängad kontakt är lätt att fästa
Specifikationer
Specifikationer
| Patrontyp | Klass 1 plastpatron |
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifiering: 2259, EG-intyg: 2259, EN 2259 |
| För användning med (applikation) | Skyddar mot organisk ånga och partiklar |
| Kvantitet | 6 par/låda, 8 lådor/Cs. |
| Vikt (metrisk) | 92.5 g |