Läs mer
Erlab Class 2 Safety Cabinet - Double Ventilation with an Integrated Bio-decontamination System
Produktkod. 17776634
Modell:
Solis Premium 1200
Solis Premium 1500
Solis Premium 1800
Solis Premium 900
Energiförbrukning (driftsbörvärde):
150 W
170 W
290 W
310 W
Energiförbrukning (reducerat flödesläge):
80 W
90 W
105 W
115 W
Produktkod. 17776634
Brand: Erlab HOT19847
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Solis Premium Class II safety cabinets are designed to protect the handling process, the operator and the environment when working with pathogens.
  • A highly efficient HEPA H14 filter eliminates particles from the ambient air before supplying air to the handling chamber: 99.999% of particles >0.3 μm are filtered.
  • The extraction rate is 38% and the recirculation rate is 62%.
  • Very strong front air barrier.
  • Electric and sliding front window at a 10° angle made from laminated glass, in compliance with the EN12469 standard.
  • The LED network delivers lighting that can be adjusted from soft to very bright.
Specifikationer
Beskrivning Decontamination with H202
Certifikat och efterlevnad EN 12469-2000
Kammarmaterial Rostfritt stål
Bredd (metrisk) Interiör 1590 mm
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Modell Solis Premium 1500
Bullernivå 58 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 750 W
Skärmöppning (metrisk) 600 mm
Volym (metrisk) avgassystem >410 m3hr.
Visa Pekskärm
För användning med (applikation) Protection of the Handler
Bredd (metrisk) Exteriör 1920 mm
Inkluderar Voice Control
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 105 W
Hamnar USB-A, DOP
Höjd (metrisk) 1506 mm
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 290 W