Läs mer
Hirschmann™ Klass A Brun Graderad USP Mätning av pipetter
Produktkod. p-7159644
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
8 mL
9 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11711526
Brand: Hirschmann™ 134013327
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov.
  • Med daterad partiidentifikation
  • Tillverkad av AR glass™ soda-lime glas med en slät, icke-porös yta
  • Med volymmärke
  • Brun examen
Specifikationer
Klass A
Material AR-GLAS
För användning med (applikation) Volumetrisk noggrannhet vid pipettering
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Tolerans 0.006 mL
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 300± 10 mm