Läs mer
Hirschmann™ Klass A mätcylindrar med NS jord och polypropp
Produktkod. 11766672
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11766672
Brand: Hirschmann™ 2340175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A Mätcylindrar med NS Ground och Poly Stopper är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Blå, huvudpoängsavslutning
  • Med NS slipad och polyetenpropp
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifications
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad blandningscylinder
Tolerans ±0,5 ml
Material Glas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Höjd (metrisk) 226 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Proppmaterial Polyeten
Examen 1 mL