Läs mer
Brand™ Klass A PMP Mätcylindrar
Produktkod. p-8003636 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11848331
Brand: Brand™ 35128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av transparent polymetylpenten (PMP ) och uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder. BRAND™ Klass A PMP Mätcylindrarna inkluderar DE-M-märkningar i en särskilt högkvalitativ tryckfärg. Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Tillverkad av transparent polymetylpenten (PMP .)
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • Inkluderar ett batchcertifikat.
  • DE-M-märkningar i en särskilt högkvalitativ tryckfärg som används i BRAND™ graderade cylindrar.
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PMP
Objektbeskrivning DE-M-märkningar i högkvalitativt blått bläck
Antal per förpackning 1 förpackning
Klass A
Inkluderar Batch-certifikat
Kvantitet 1 förpackning
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,5 ml
Max. Temperatur 121 °C
Indelning 1mL
Form Rund
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 200 mm
Typ Graderad mätcylinder