Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetrisk bulbpipett
Produktkod. 11393854 Handla allt Brand Produkter
:
Kapacitet: 9 ml
Produktkod. 11393854
Brand: BRAND™ 29711
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att leverera (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Klass AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet ger en väntetid på endast 5 sekunder.
  • AR-GLAS™ konstruktion enligt DIN EN ISO 648
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Klass AS , DE-M-märkning
  • Väntetid 5 sekunder
  • Alla BLAUBRAND™ bulbpipetter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
  • På begäran finns även med individuellt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Examen ett märke
Typ av examen DE-märkning
Kvantitet 6-pack
Tolerans ±0,2 ml
Färg Svart
Volym (metrisk) 9 mL
Längd (metrisk) 440 mm
Typ Volumetrisk bulbpipett