Läs mer
Brand™ Klass AS AR-Glass Blau™ Volumetriska bulbpipetter, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
:
Kapacitet: 8 ml
Beskrivning
- Volumetriska pipetter, klass AS , Soda-lime glas, 1 märkning, blå gradering
- Blaubrand™. DIN EN ISO 648
- DE-M märkning. Med batchnummer
- Gradering och inskriptioner i starkt kontrasterande blå emalj
- Kalibrerad för att leverera (EX )
- Alla Blaubrand™ volumetriska pipetter levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per tillverkarens ytterförpackning (upp till 2ml: 12 cylindrar, över 2 ml: 6 cylindrar per förpackning)
- Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
- Volym: 8ml
- Tolerans: 0,02± ml
- Total längd: 440± 10 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kalibrerad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648 |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Typ av examen | DE-M Märkning |
| Volym (metrisk) | 8 mL |
| Typ | Volumetrisk bulbpipett |