Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Glödlampa pipetter
Produktkod. p-8003643 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tolerans:
0.008 mL
0.010 mL
0.015 mL
0.02 mL
0.03 mL
0.05 mL
Färg:
Blått
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11883950
Brand: Brand™ 30512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas och uppfyller DIN EN ISO 648 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klass AS Bulb Pipets levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Väntetid 5 sekunder.
  • Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Typ av examen DE-M Märkning
Kvantitet 6-pack
Tolerans 0.02 mL
Färg Rött
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Volumetrisk bulbpipett