Läs mer
Hirschmann™ AR™ Glasvolumetriska pipetter, klass AS
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Enl. till DIN EN ISO 648
- Ett märke, blå examen
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Tolerans | 0.01 mL |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Typ | Volumetrisk pipett |