Läs mer
Hirschmann™ Klass AS AR™ Volumetriska pipetter av glas
Produktkod. 11722162
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Product Code. 11722162
Brand: Hirschmann™ 1340248
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS AR™ Glasvolumetriska pipetter kommer med bärnstensfärgade graderingsmärken.
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Volym mellan två märken
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifications
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.01 mL
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 350 mm
Typ Volumetrisk pipett