Läs mer
Hirschmann™ Klass AS AR™ Volumetriska pipetter av glas
Click to view available options
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 6
Description
- Enl. till DIN EN ISO 648
- Volym mellan två märken
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifications
Specifications
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Tolerans | 0.08 mL |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Typ | Volumetrisk pipett |