Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Volumetriska pipetter med bärnstensfärgad gradering
Produktkod. 11702262
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11702262
Brand: Hirschmann™ 1340164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS Volumetriska pipetter med Amber Stain Graduation är tillverkade av klar AR™ glas.
  • Ett märke
  • Enl. till DIN EN ISO 648
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Klass AS
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 6/Pk.
Tolerans 0.03 mL
Volym (metrisk) 15 mL
Längd (metrisk) 520 mm
Typ Volumetrisk pipett