Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Volumetriska pipetter med bärnstensfärgad gradering
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Ett märke
- Enl. till DIN EN ISO 648
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Tolerans | 0.015 mL |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Längd (metrisk) | 410 mm |
| Typ | Volumetrisk pipett |