Läs mer
Fisherbrand™ Klass B glas hög form mätcylindrar
Produktkod. p-8000749
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11847501
Brand: Fisherbrand™ DBG508
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät och häll vätskor med precision med dessa cylindrar. Fisherbrand™ Klass B glas högformsmätcylindrar är tillverkade av kalibrerat, klart borosilikatglas.
  • Graderad
  • Stabil sexkantsfot
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Klass B
Höjd (metrisk) 464 mm
Toleransmått ±10 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) Utsida 67 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±10 ml
Max. Temperatur 500 °C