Läs mer
Hirschmann™ AR™ Volumetriska pipetter av glas
Produktkod. 11757971
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11757971
Brand: Hirschmann™ 1300133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ AR™ Glasvolumetriska pipetter har en bättre tolerans än klass B.
  • Ett märke
  • Bärnstensfärgad gradering
  • Enl. till DIN EN ISO 648
Specifikationer
Klass B
Material Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Kvantitet 12/Pk.
Tolerans 0.012 mL
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 325 mm
Typ Volumetrisk pipett