Läs mer
Hirschmann™ AR™ Volumetriska pipetter av glas
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Ett märke
- Bärnstensfärgad gradering
- Enl. till DIN EN ISO 648
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Material | Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Tolerans | 0.045 mL |
| Volym (metrisk) | 15 mL |
| Längd (metrisk) | 520 mm |
| Typ | Volumetrisk pipett |