Läs mer
Hirschmann™ Klass B Mätcylindrar, blåfläcksgradering
Produktkod. 11738021
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2
Varje
Código de producto. 11738021
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 2230160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass B mätcylindrar, Blue Stain Graduation är tillverkade av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Med pip, kort lina
  • Blå fläck examen
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifications
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass B
Höjd (metrisk) 140 mm
Toleransmått ±0,15 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Glas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Examen 0.2 mL
Gräns för fel 0.15