Läs mer
Kartell™ TPX™ Högformiga mätcylindrar
Produktkod. 15855577
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15855577
Brand: Kartell™ 0257500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av TPX™ (PMP ) för kristallklarhet och utmärkt termisk och kemisk beständighet. Kartell™ TPX™ Tall Form mätcylindrar ger en överlägsen lösning för att mäta vätskor i laboratoriet.
  • Autoklaveringsbar
  • Tål vätsketemperaturer upp till 170 °C
  • Sexkantig bas för stabilitet, integrerad pip för enkel dispensering
  • Ingen vätning, ingen menisk
  • Permanenta outplånliga bläckgraderingar ger reproducerbarhet
  • Lämplig för livsmedel
  • Överensstämmer med ISO 6706-1981 (E), BS 5404 del 2 1977
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material PMP
Tolerans ±5 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706-1981 (E)
Klass B
skala Permanenta examen
Diameter (metrisk) 55 mm
Kvantitet 1 Varje
Examen 50 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 170 °C
Indelning 5mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Skala Färg Blått
Bastyp Femsidig
Höjd (metrisk) 361 mm
Typ Graderad mätcylinder