Läs mer
Kartell™ Högformade mätcylindrar av polypropen
Produktkod. p-8000628
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Examen:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11328523
Brand: Kartell™ 0108200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Högformade polypropencylindrar med gjutna graderingar ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta och blanda vätskor i laboratoriet.
  • Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
  • Tål 100 °C av kontinuerligt arbete
  • Pentagon bas för stabilitet
  • Klass B, hög form
  • Överensstämmer med ISO 6706-1981(E) och BS 5404 del 2 1977
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Tolerans ±10 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706-1981 (E)
Klass B
skala Gjutna permanenta graderingar
Diameter (metrisk) 66 mm
Kvantitet 1 Varje
Examen 100 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±10 ml
Max. Temperatur 100 °C
Indelning 10mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Bastyp Femsidig
Höjd (metrisk) 439 mm
Typ Graderad mätcylinder