Läs mer
BRAND™ Klass B polypropen högformiga mätcylindrar
Produktkod. p-8003655 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10364221
Brand: BRAND™ 34862
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högklar polypropen. Klass B polypropen högformsmätcylindrar med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning. Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Tillverkad av högklar polypropen.
  • Hög form med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning.
  • Klass B.
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Tolerans ±10 ml
Antal per förpackning 5-pack
Klass B
Kvantitet 5-pack
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±10 ml
Max. Temperatur 80 °C
Indelning 10 mL
Form Rund
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 440 mm
Typ Graderad mätcylinder