Läs mer
Kartell™ Genomskinlig polypropen högformade mätcylindrar med blå gradering
Produktkod. 10450163
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
1000 ml
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
Examen:
10 mL
100 mL
20 mL
200 mL
5 mL
50 mL
Permanent
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Varje
Produktkod. 10450163
Brand: Kartell™ 0256300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Högformiga mätcylindrar av polypropen med blå gradering ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Permanent förbättrade stiftskära blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Polypropenkonstruktionen tål temperaturer upp till 120 °C
  • Hög form, femhörnig bas för stabilitet
  • Klass B
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706-1981 (E)
Klass B
skala Permanenta blå examen
Diameter (metrisk) 30.5 mm
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±1 ml
Max. Temperatur 100 °C
Indelning 1mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Skala Färg Blått
Höjd (metrisk) 249 mm
Typ Graderad mätcylinder