Läs mer
Kartell™ Genomskinlig polypropen högformade mätcylindrar med blå gradering
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
1000 ml
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
Examen:
10 mL
100 mL
20 mL
200 mL
5 mL
50 mL
Permanent
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Varje
Description
- Permanent förbättrade stiftskära blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
- Polypropenkonstruktionen tål temperaturer upp till 120 °C
- Hög form, femhörnig bas för stabilitet
- Klass B
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för livsmedel
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±5 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706-1981 (E) |
| Klass | B |
| skala | Permanenta blå examen |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Examen | 50 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Gräns för fel | ±5 ml |
| Show More |