Läs mer
Kartell™ Genomskinlig polypropen högformade mätcylindrar med blå gradering
Examen:
10 mL
100 mL
20 mL
200 mL
5 mL
50 mL
Permanent
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Varje
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
1000 ml
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
Beskrivning
- Permanent förbättrade stiftskära blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
- Polypropenkonstruktionen tål temperaturer upp till 120 °C
- Hög form, femhörnig bas för stabilitet
- Klass B
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| skala | Permanenta blå examen |
| Examen | 200 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Gräns för fel | ±20 ml |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Indelning | 20mL |
| Form | Cylindrisk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Skala Färg | Blått |
| Visa mer |