Läs mer
Kartell™ Genomskinlig polypropen högformade mätcylindrar med blå gradering
Produktkod. 15875567
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
1000 ml
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
Examen:
10 mL
100 mL
20 mL
200 mL
5 mL
50 mL
Permanent
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Varje
Produktkod. 15875567
Brand: Kartell™ 0256000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Högformiga mätcylindrar av polypropen med blå gradering ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Permanent förbättrade stiftskära blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Polypropenkonstruktionen tål temperaturer upp till 120 °C
  • Hög form, femhörnig bas för stabilitet
  • Klass B
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad BS 5404 del 2 1977, ISO 6706-1981 (E)
Klass B
Diameter (metrisk) 13.5 mm
Kvantitet 10/pk
Examen Permanent
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 120 °C
Form Rund
För användning med (applikation) Livsmedel
Skala Färg Blått
Bastyp Femsidig
Höjd (metrisk) 140 mm
Typ Graderad mätcylinder