Läs mer
Fisherbrand™ Klass I polypropen engångslabbrock, individuellt förpackad
Produktkod. 17213044 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Storlek (metrisk) bröst:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Längd (metrisk) ärm:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Längd (metrisk):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17213044
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa unisex laboratorierockar i polypropen med slits baktill har 5 dubbfästen och elastiska muddar, utan handfickor. De ger säkerhet och komfort i labbmiljön.
Dessa unisex laboratorierockar i polypropen med slits baktill har 5 dubbfästen och elastiska muddar, utan handfickor. De ger säkerhet och komfort i labbmiljön.
  • Vit spunbond polypropen
  • Elastiska ärmslut
  • Tygvikt: 40 g/m 2
  • Standardkrage, inga handfickor
  • Slits baktill
  • Enkel krage
  • Fem tryckknappar för säker stängning
  • Unisex
Specifikationer
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Antal fickor Hold (Håll)
Krage typ Enkel krage
Sömtyp Fyrtrådiga sömmar
Storlek (metrisk) bröst 63 cm
Certifikat och efterlevnad Klass I; CE 0197; Direktiv 93/42/EEG bilaga V
Certifieringar/efterlevnad (Europa) 93/42/EEG
Inkluderar Fem tryckknappar, 27 cm ryggslits
Förpackningstyp Individuellt förpackad i PE-påse
Längd (metrisk) 92 cm
Längd (metrisk) ärm 73 cm