Läs mer
Abeba™ Klassiska 1001 skor
Produktkod. 15636577
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Produktkod. 15636577
Brand: Abeba™ 1001/44
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Animalisk fett, olja och bränsle resistent. Läder/mikrofiberkonstruktion.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • Tåhätta av stål
  • Halkskydd PU yttersula
  • Sanitetsbehandlad
  • Antistatisk
  • Hälrem ej vikbar, justerbar
  • Mikrofiberfoder och hällapp
  • Justerbart vristområde
  • Spänne
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
Färg Vitt
Liner material Mikrofiber
Material Mikrofiber
Storlek 44
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 1001
Tåmaterial Stål
Motståndskraftig mot Animaliska fetter, olja och bränsle