Läs mer
Abeba™ Klassiska 1500 skor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Kornigt läder
- Vitt
- Tåhätta av stål
- Halkskydd PU yttersula
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Foder mikrofiber, andningsabsorberande
- justerbart vristområde
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Färg | Vitt |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Läder |
| Storlek | 36 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 1500 |
| Tåmaterial | Stål |
| Motståndskraftig mot | Animaliska fetter, olja och bränsle |