Läs mer
Abeba™ Klassiska 31001 skor
Produktkod. 15425744
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15425744
Brand: Abeba™ 31001/45
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Animalisk fett, olja och bränsle resistent. Läder/mikrofiberkonstruktion.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • Tåhätta av stål
  • Halkskydd PU yttersula
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem ej vikbar, justerbar
  • Mikrofiberfoder och hällapp
  • Justerbart vristområde
  • Spänne
  • Bekväm form
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
Färg Vitt
Liner material Mikrofiber
Material Mikrofiber
Storlek 45
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 31001
Tåmaterial Stål
Motståndskraftig mot Animaliska fetter, olja och bränsle