Läs mer
Cytiva Klassisk pulveriserad skinka näringsblandning F10 - F12
Produktkod. p-7058072
Kvantitet:
2 x 5 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Paket med 2
Produktkod. 11948075
Brand: Cytiva SH30010.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med pulver HyClone™ Hams F10-F12 näringsblandning, tillverkad med hjälp av ISO 9001:2000-certifierade processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Ham's F12, med L-glutamin
Steriliseringsmetod Icke-steril
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat, Sodium Bicarbonate
Kvantitet 2 x 5 l
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Ham's F12, med L-glutamin