Läs mer
PURUS™ CleanImage Premier Renrumspapper
Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum)
Sidformat:
Hållös
Vikt (metrisk):
105 g/m²
80 g/m²
80 gsm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Egen bindningsteknik
- Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (Klass 10 till Klass 1000) Renrum
- Tillverkad i ISO 4 (Klass 10 renrum)
- Återvinningsbar
- Hög tryckbarhet och värmetonervidhäftning
Uppfyllande
Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (Klass 10 till Klass 1000).
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Regerade | Nej |
| Bredd (engelska) Sida | 11,7 tum |
| Längd (engelska) Sida | 8,3 tum |
| Färg | Blått |
| Omslagsfärg | Blått |
| Mått (L x B) | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Skriva, skriva ut och kopiera i renrumsmiljöer |
| Sidformat | Hållös |
| Visa mer |