Läs mer
PURUS™ CleanImage Premier Renrumspapper
Produktkod. 15793589 Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum)
Sidformat:
Hållös
Vikt (metrisk):
105 g/m²
80 g/m²
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15793589
Brand: PURUS™ PCIW 1081C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För skrivning, utskrift och fotokopiering i renrumsmiljöer, PURUS™ Renrumspapper ger hög tryckbarhet och värmetonervidhäftning, och är även återvinningsbart.
  • Egen bindningsteknik
  • Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (Klass 10 till Klass 1000) Renrum
  • Tillverkad i ISO 4 (Klass 10 renrum)
  • Återvinningsbar
  • Hög tryckbarhet och värmetonervidhäftning
Uppfyllande
Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (Klass 10 till Klass 1000).
Specifikationer
Material Polyeten
Regerade Nej
Bredd (engelska) Sida 11,7 tum
Längd (engelska) Sida 8,3 tum
Färg Vitt
Omslagsfärg Vitt
Mått (L x B) 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Skriva, skriva ut och kopiera i renrumsmiljöer
Sidformat Hållös
Vanligt papper Ja
Produkttyp Renrumspapper
Kvantitet 250 ark/pk., 10 pk./Cs.
Storlek A4
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 80 g/m²