Läs mer
Sampling Systems™ Rengöringskuponger för metall
Handla allt Sampling Systems Produkter
Material:
Aluminium
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål (316)
Mått (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
Avsluta:
Ljusa polska
Satinfinish
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tester tillgängliga för aluminium, 304 rostfritt stål och 316 rostfritt stål
- Alla metaller finns också tillgängliga för antingen blank polering eller satinfinish
- Två storlekar tillgängliga för varje konfiguration, antingen 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringskupong |
| Mått (L x B) | 100 x 100 mm |
| Avsluta | Ljusa polska |
| För användning med (applikation) | Testa och validera rengöringsregimen |
| Material | Rostfritt stål (316) |