Läs mer
Sampling Systems™ Rengöringskuponger för plast
Produktkod. 15849551 Handla allt Sampling Systems Produkter
Material:
HDPE
Nylon
PTFE
Polypropen
Polypropen, PVC
Mått (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15849551
Brand: Sampling Systems™ 8644PP50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testa och validera din städning med det här utbudet av valideringskuponger för olika plaster.
  • Tester tillgängliga för HDPE, nylon, PP, PTFE och PVC
  • Två storlekar tillgängliga för varje konfiguration, antingen 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Specifikationer
Produkttyp Rengöringskupong
Mått (L x B) 50 x 50 mm
För användning med (applikation) Testa och validera rengöringsregimen