Läs mer
Sampling Systems™ Rengöringskuponger för plast
Handla allt Sampling Systems Produkter
Material:
HDPE
Nylon
PTFE
Polypropen
Polypropen, PVC
Mått (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tester tillgängliga för HDPE, nylon, PP, PTFE och PVC
- Två storlekar tillgängliga för varje konfiguration, antingen 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringskupong |
| Mått (L x B) | 50 x 50 mm |
| För användning med (applikation) | Testa och validera rengöringsregimen |
| Material | Polypropen, PVC |