Läs mer
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-449
Produktkod. 11513075
Storlek (metrisk):
101,6 x 50,8 mm (B x H)
101,6 x 76,2 mm (B x H)
25,4 x 12,7 mm (B x H)
31,75 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11513075
Brand: Brady™ 067114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av avtagbar polypropen
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Beskrivning Rekommenderad bandserie: R6200
Typ av lim Akryl, Avtagbar
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polypropen (B-449)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, Komponent- och utrustningsidentifiering, Allmän och industriell identifiering
För användning med (utrustning) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, Termotransferskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-55-449-1
Antal per förpackning 1000 Label(s) / Roll
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
Storlek (metrisk) 101,6 x 50,8 mm (B x H)
Temperaturområde (engelska) -94°F to 194°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0044 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 53.98 mm
Mått (LxB) 50.8 x 101.60 mm
Längd (engelska) 2 in.
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.60 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 101.60 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 50.8 mm
Alternativt artikelnummer THT-55-449-1