Läs mer
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-449
Storlek (metrisk):
101,6 x 50,8 mm (B x H)
101,6 x 76,2 mm (B x H)
25,4 x 12,7 mm (B x H)
31,75 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rekommenderad bandserie: R6200 |
| Typ av lim | Akryl, Avtagbar |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polypropen (B-449) |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna |
| Visa mer |